Läs mer
3-Methyl-N-[(3S)-tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]butanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-N-[(3S)-Tetrahydro-2-Oxo-3-Furanyl]Butanamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO3/c1-6(2)5-8(11)10-7-3-4-13-9(7)12/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1 |
| Formel vikt | 185.105 |
| Procent renhet | >95% |