Läs mer
3-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Mikromol™
Produktkod. 30050063
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050063 25 mg
1 options
Produktkod. 30050063 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0859.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
CAS 208401-20-1
Analyt- eller komponentnamn 3-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H9 F3 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Leflunomide Imp. E (EP), Leflunomide Impurity E
InChI formel InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-19-17-7)11(18)16-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,16,18)
LEDER Cc1nocc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
IUPAC-namn 3-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 270.21
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 270.0616 g/mol