Läs mer
3-(Methyl(pentyl)amino)propanoic acid hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31102581
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
31102581 1 g
1 options
Produktkod. 31102581 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD114351g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methyl(pentyl)amino)propanoic acid hydrochloride
CAS 625120-81-2
Molekylformel C9H20ClNO2
MDL-nummer MFCD08275216
Kvantitet 1 g
LEDER O=C(O)CCN(C)CCCCC.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 209.71
Procent renhet 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.