Läs mer
3-[metyl(pentyl)amino]propansyrahydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
3-[Metyl(pentyl)amino] propansyrahydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 625120-81-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C9 H19 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ibanic acid hydrochloride, 3-(N-Methyl-N-pentylamino)propionic Acid hydrochloride, beta-Alanine, N-methyl-N-pentyl-, hydrochloride (1:1), beta-Alanine, N-methyl-N-pentyl-, hydrochloride (9CI), N-Methyl-N-pentyl-beta-alanine hydrochloride, Ibandronate Related Compound A as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H |
| LEDER | Cl.CCCCCN(C)CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-[metyl(pentyl)amino]propansyra; hydroklorid |
| Visa mer |