Läs mer
3-metyl-tiopropanal, TRC
Produktkod. 30473305
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30473305 25 g
1 options
Produktkod. 30473305 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33134025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methional
CAS 3268-49-3
Molekylformel C4 H8 O S
Kvantitet 25 g
Synonym 3-(Methylthio)-propanal, 3-Methylsulfanylpropionaldehyde, 3-Methylthio-1-propanal, 3-(Methylthio)propionaldehyde, β-(Methylthio)propionic aldehyde
InChI formel InChI=1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3
LEDER CSCCC=O
IUPAC-namn 3-metylsulfanylpropanal
Molekylvikt (g/mol) 104.17
Formel vikt 104.0296