Läs mer
3'-metylacetofenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11330044
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11330044 25 g 25g
11320044 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11330044 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00440.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 585-74-0 | C9H10O | 134.18 g/mol
3'-metylacetofenon används i farmaceutiska mellanprodukter och i organiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 3 -Methylacetofenon används i farmaceutiska intermediärer och i
organiska ′intermediärer.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 585-74-0
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00008742
InChI-nyckel FSPSELPMWGWDRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-methylacetophenone, 1-m-tolyl ethanone, 3-methylacetophenone, m-methylacetophenone, ethanone, 1-3-methylphenyl, acetophenone, m-methyl, methyl m-tolyl ketone, 1-3-methylphenyl ethan-1-one, 3-acetyltoluene, acetophenone, 3'-methyl
PubChem CID 11455
IUPAC-namn 1-(3-metylfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=CC(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Methylacetophenone
Smältpunkt -9°C
Densitet 1.01
Kokpunkt 219°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Brytningsindex 1.531
Kvantitet 25 g
Beilstein 956637
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Formel vikt 134.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.