Läs mer
3'-Methylacetophenone, 97%
Produktkod. 10119399 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10119399 5 g Glass bottle 5g
10057939 25 g Glass bottle 25g
10017989 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10119399 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126170050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 585-74-0 | C9H10O | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 585-74-0
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00008742
InChI-nyckel FSPSELPMWGWDRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-methylacetophenone, 1-m-tolyl ethanone, 3-methylacetophenone, m-methylacetophenone, ethanone, 1-3-methylphenyl, acetophenone, m-methyl, methyl m-tolyl ketone, 1-3-methylphenyl ethan-1-one, 3-acetyltoluene, acetophenone, 3'-methyl
PubChem CID 11455
IUPAC-namn 1-(3-methylphenyl)ethanone
LEDER CC(=O)C1=CC=CC(C)=C1
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 3′-Methylacetophenone
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -9.0°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 218.0°C to 220.0°C
Flampunkt 85°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3C6H4COCH3
Brytningsindex 1.529
Kvantitet 5 g
Beilstein 07,307
Formel vikt 134.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.