Läs mer
3'-Methylacetophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-Methylacetophenone |
| CAS | 585-74-0 |
| Molekylformel | C9H10O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-(3-Methylphenyl)ethan-1-one, 1-(3-Methylphenyl)ethanone, 1-(3-Tolyl)ethanone, 1-Acetyl-3-methylbenzene, 1-m-Tolylethanone, 3-Acetyltoluene, 3-Methyl-1-acetylbenzene, 3-Methylphenyl methyl ketone, 3'-Methylacetophenone, Methyl 3-methylphenyl Ketone, Methyl m-tolyl ketone, NSC 46632, m-Methylacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O/c1-7-4-3-5-9(6-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cccc(C)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(3-methylphenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.18 |
| Formel vikt | 134.0732 |