Läs mer
3-Methyladamantan-1-amine Hydrochloride (Desmethylmemantine Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
3-Methyladamantan-1-amine Hydrochloride (Desmethylmemantine Hydrochloride), Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Demethyl Memantine Hydrochloride |
| CAS | 33103-93-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Demethyl Memantine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H19 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Methyladamantan-1-amine Hydrochloride, Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Adamantanamine, 3-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3-methyl-, hydrochloride, Demethyl Memantine Hydrochloride, Desmethylmemantine Hydrochloride, Memantine Related Compound G as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19N.ClH/c1-10-3-8-2-9(4-10)6-11(12,5-8)7-10;/h8-9H,2-7,12H2,1H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CC12CC3CC(C1)CC(N)(C3)C2 |
| Visa mer |