Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 3-metylladenin, 90+%
Produktkod. 10096372 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10096372 100 mg Glasflaska 100mg
10128802 500 mg Glasflaska 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10096372 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 379791000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5142-23-4 | C6H7N5 | 149,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5142-23-4
Molekylformel C6H7N5
Molekylvikt (g/mol) 149.16
MDL-nummer MFCD00010531
InChI-nyckel FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyladenine, 3-methyl-3h-purin-6-amine, 6-amino-3-methylpurine, 3-ma, 3h-purin-6-amine, 3-methyl, 3-methyl-3h-adenine, n3-methyladenine, adenine, 3-methyl, 3-methyl-3h-purin-6-ylamine, 3-methyladenine 3-ma
PubChem CID 1673
ChEBI CHEBI:38635
LEDER CN1C=NC(N)=C2N=CN=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyladenine
CAS Min % 90.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 300 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 90% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Beilstein 26,V,17,151
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol, dmso, kloroform
IUPAC-namn 3-methyl-3H-purin-6-amine
Formel vikt 149.15
Procent renhet 90+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methyladenine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.