Läs mer
3-Methyladenine, MedChemExpress
Produktkod. 16491896
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16491896 500 mg 500mg
16461286 200 mg -
16427586 100 mg -
16403697 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491896 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19312
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MedChemExpress 3-Methyladenine (3-MA) is a PI3K inhibitor. 3-Methyladenine is a widely used inhibitor of autophagy via its inhibitory effect on class III PI3K.
3-Methyladenine (3-MA) is a PI3K inhibitor. 3-Methyladenine is a widely used inhibitor of autophagy via its inhibitory effect on class III PI3K.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyladenine
Fysisk form Solid
CAS 5142-23-4
Färg White
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H7N5
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym 3-MA
Löslighetsinformation H2O : 5 mg/mL (33.52 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=C2N=CN=C2N(C)C=N1
Molekylvikt (g/mol) 149.15
Formel vikt 149.15
Procent renhet 98.0%