Läs mer
Tocris Bioscience™ 3-Methyladenine
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18094562
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18094562 50 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18094562 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3977/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1825.00 SEK
    1724.10 SEK / 50mg
    Save 100.90 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Class III PI 3-kinase inhibitor; also inhibits autophagy
Inhibitor of class III phosphatidylinositol 3-kinase (PI 3-kinase); also inhibits the autophagic sequestration of cell proteins in rat hepatocytes. Blocks apoptosis in cerebellar granule cells (CGCs) following serum and potassium deprivation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyladenine
CAS 5142-23-4
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C6H7N5
Formel vikt 149.15
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 149.16