Läs mer
3-Methyladipic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16431199
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16431199 1 g
1 options
Produktkod. 16431199 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113277
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress 3-Methyladipic acid is the final metabolite in the ω-oxidation pathway.
3-Methyladipic acid is the final metabolite in the ω-oxidation pathway.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyladipic acid
Fysisk form Solid
CAS 3058-01-3
Färg White to Off-White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H12O4
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (624.34 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CC(C)CCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 160.17
Formel vikt 160.17
Procent renhet 97.0%