Läs mer
3-metylamino-1,2-propandiol, 99 %
Produktkod. 11333296
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11333296 100 g 100g
11323296 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333296 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12653.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 40137-22-2 | C4H11NO2 | 105,137 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40137-22-2
Molekylformel C4H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 105.137
MDL-nummer MFCD00082732
InChI-nyckel WOMTYMDHLQTCHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylamino-1,2-propanediol, 3-methylamino propane-1,2-diol, 1,2-propanediol, 3-methylamino, acmc-209jb1, ksc495i3p, 3-methylamino-1,2-propandiol, n-methylamino-2,3-propanediol, 3-methylamino-propan-1,2-diol, 3-methylamino-propane-1,2-diol
PubChem CID 2734122
IUPAC-namn 3-(metylamino)propan-1,2-diol
LEDER CNCC(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylamino-1,2-propanediol
Densitet 1.093
Kokpunkt 239 °C till 241 °C
Flampunkt 152 °C (305 °F)
Brytningsindex 1.4745
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1733341
Formel vikt 105.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.