Läs mer
3-Methylamino-1,2-propandiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylamino-1,2-propanediol |
| CAS | 40137-22-2 |
| Molekylformel | C4 H12 N O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO2/c1-5-2-4(7)3-6/h4-7H,2-3H2,1H3/p+1/t4-/m0/s1 |
| LEDER | C[NH2+]C[C@H](O)CO |
| IUPAC-namn | [(2S)-2,3-dihydroxypropyl]-metylazanium |
| Molekylvikt (g/mol) | 106.144 |
| Formel vikt | 106.086 |