Läs mer
3-Methylamino-1,2-propandiol, TRC
Produktkod. 30469782
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30469782 5 g
1 options
Produktkod. 30469782 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3324935G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylamino-1,2-propanediol
CAS 40137-22-2
Molekylformel C4 H12 N O2
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H11NO2/c1-5-2-4(7)3-6/h4-7H,2-3H2,1H3/p+1/t4-/m0/s1
LEDER C[NH2+]C[C@H](O)CO
IUPAC-namn [(2S)-2,3-dihydroxypropyl]-metylazanium
Molekylvikt (g/mol) 106.144
Formel vikt 106.086