Läs mer
3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-one Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-one Hydrochloride |
| CAS | 2538-50-3 |
| Molekylformel | C10H13NO . HCl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-(N-Methylamino)propiophenone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO.ClH/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,11H,7-8H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CNCCC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 3-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.68 |
| Formel vikt | 199.0764 |