Läs mer
3-metylamino-1-propanol, 95 %
Produktkod. 15455018
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15455018 5 g 5g
15445018 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58818.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 42055-15-2 | C4H11NO | 89,138 g/mol
3-Methylamino-1-propanol är en alkanolamin som används för att återdispergera kompakterade fasta ämnen (som antiperspirantmaterial) för att analysera dess komponenter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-Methylamino-1-propanol är en alkanolamin som
används för att återdispergera kompakterade fasta ämnen (som antiperspirantmaterial) för att analysera dess komponenter.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42055-15-2
Molekylformel C4H11NO
Molekylvikt (g/mol) 89.138
MDL-nummer MFCD06797456
InChI-nyckel KRGXWTOLFOPIKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylamino propan-1-ol, 3-methylamino-1-propanol, 3-methylaminopropanol, 3-methylamino-propanol, 3-methylamino propanol, acmc-1argo, 3-methylamino-propan-1-ol, 3-hydroxypropyl methylamine, n-methyl-3-hydroxypropylamine
PubChem CID 10148986
IUPAC-namn 3-(metylamino)propan-1-ol
LEDER CNCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylamino-1-propanol
Densitet 0.98
Kokpunkt 169 °C
Flampunkt 82 °C (180 °F)
Linjär formel CH3NH(CH2)3OH
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 89.14
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.