Läs mer
3-(methylamino)-3-oxopropanoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(methylamino)-3-oxopropanoic acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO3/c1-5-3(6)2-4(7)8/h2H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8) |
| Formel vikt | 117.0426 |