missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Methylamino)butan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Methylamino)butan-1-ol |
| CAS | 2704-55-4 |
| Molekylformel | C5 H13 N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-(Methylamino)-1-butanol, γ-(Methylamino)butanol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO/c1-5(6-2)3-4-7/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CNC(C)CCO |
| IUPAC-namn | 3-(methylamino)butan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 103.163 |
| Formel vikt | 103.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?