Läs mer
3-(Metylamino)oxetan, 95 %
Produktkod. 15433898
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433898 250 mg 250mg
15443898 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57425.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 952182-03-5 | C4H9NO | 87,122 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Mycket löslig (307 g/L) (25 °C)
Anteckningar
Förvaras vid 2-8 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 952182-03-5
Molekylformel C4H9NO
Molekylvikt (g/mol) 87.122
MDL-nummer MFCD08544349
InChI-nyckel JUIXJPRSYHSLHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-oxetanamine, 1-methyl-3-oxetanamine, 3-methylamino oxetane, n-methyl-3-oxetaneamine, 3-methylaminooxetane, n-methyloxetane-3-amine, 3-oxetanamine,n-methyl, n-methyl-3-aminooxetane, 3-oxetanamine, n-methyl
PubChem CID 46839993
IUPAC-namn N-metyloxetan-3-amin
LEDER CNC1COC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methylamino)oxetane
Flampunkt 40°C (104°F)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN1993
Löslighetsinformation Very Soluble (307g/L) (25°C)
Formel vikt 87.12
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.