missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Methylamino)propanoic acid hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Methylamino)propanoic acid hydrochloride |
| CAS | 65845-56-9 |
| Molekylformel | C4 H9 N O2 . H Cl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N-Methyl-β-alanine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-5-3-2-4(6)7;/h5H,2-3H2,1H3,(H,6,7);1H |
| LEDER | Cl.CNCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(methylamino)propanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.581 |
| Formel vikt | 139.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?