Läs mer
[3-(Methylamino)propyl]triphenylphosphonium Bromide Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [3-(Methylamino)propyl]triphenylphosphonium Bromide Hydrobromide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25NP.2BrH/c1-23-18-11-19-24(20-12-5-2-6-13-20,21-14-7-3-8-15-21)22-16-9-4-10-17-22;;/h2-10,12-17,23H,11,18-19H2,1H3;2*1H/q+1;;/p-1 |
| Formel vikt | 493.017 |