Läs mer
3-(metylamino)pyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7055107
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15480379
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63602.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18364-47-1 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18364-47-1
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD01418130
InChI-nyckel DBGFNLVRAFYZBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-pyridinamine, 3-methylamino pyridine, methyl-pyridin-3-yl-amine, 3-pyridinamine, n-methyl, 3-methylaminopyridine, unii-33vnv59xc6, methylpyridin-3-ylamine, pubchem14983, acmc-1bqbo, pyridin-3-yl-methylamine
PubChem CID 140376
IUPAC-namn N-metylpyridin-3-amin
LEDER CNC1=CC=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methylamino)pyridine
Färg Gult
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2810
Formel vikt 108.14
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.