missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-[(Methylamino)sulphonyl]thiophene-2-carboxylic Acid, Mikromol™

Produktkod. 30052071
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052071 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052071 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0247.090025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3-[(Methylamino)sulphonyl]thiophene-2-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-[(Methylamino)sulphonyl]-thiophene-2-carboxylic Acid
CAS 64527-92-0
Analyt- eller komponentnamn 3-[(Methylamino)sulphonyl]-thiophene-2-carboxylic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H7 N O4 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-[(Methylamino)sulphonyl]thiophene-2-carboxylic Acid, Tenoxicam Imp. H (EP), Tenoxicam Impurity H
InChI formel InChI=1S/C6H7NO4S2/c1-7-13(10,11)4-2-3-12-5(4)6(8)9/h2-3,7H,1H3,(H,8,9)
LEDER CNS(=O)(=O)c1ccsc1C(=O)O
IUPAC-namn 3-(methylsulfamoyl)thiophene-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 221.25
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 220.9816 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.