Läs mer
(3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane, 95%
Produktkod. p-7046843
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11379225
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16541.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3069-25-8 | C7H19NO3Si | 193.32 g/mol
(3-Metylaminopropyl)trimetoxisilan används som kopplingsmedel, vidhäftningsfrämjare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(3-Metylaminopropyl)trimetoxisilan används som kopplingsmedel, vidhäftningsfrämjare
. Löslighet
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3069-25-8
Molekylformel C7H19NO3Si
Molekylvikt (g/mol) 193.32
MDL-nummer MFCD00048021
InChI-nyckel DVYVMJLSUSGYMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylaminopropyltrimethoxysilane, n-methyl-3-trimethoxysilyl propan-1-amine, trimethoxy 3-methylamino propyl silane, 1-propanamine, n-methyl-3-trimethoxysilyl, n-methyl-3-trimethoxysilyl propylamine, n-methyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-methylaminopropyl-trimethoxysilane, methyl 3-trimethoxysilyl propyl amine, n-methyl-3-aminopropyl-trimethoxysilane, acmc-20ak27
PubChem CID 76480
IUPAC-namn N-metyl-3-trimetoxisilylpropan-1-amin
LEDER CNCCC[Si](OC)(OC)OC
Specifikationer
Kokpunkt 106°C (30mmHg)
Kemiskt namn eller material (3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane
Kvantitet 25 g
Beilstein 2072720
Flampunkt 82°C (179°F)
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 193.32
Procent renhet 95%
Brytningsindex 1.419
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.978
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: (3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.