Läs mer
3-metylanisol, 99 %
Produktkod. 11486964
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486964 50 g 50g
11496964 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486964 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21455.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-84-5 | C8H10O | 122,17 g/mol
3-Methylanisol, används ofta i kemisk reaktion som mellanprodukter för att erhålla målmaterial såsom färgämnen, läkemedel, parfymer, fotoinitiatorer och jordbrukskemikalier. Det används också som lösningsmedel och i parfymer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-Methylanisol, används ofta i kemisk reaktion som mellanprodukter för att erhålla målmaterial såsom färgämnen, läkemedel, parfymer, fotoinitiatorer och jordbrukskemikalier. Det används också som lösningsmedel och i parfymer.
Löslighet Löslig i alkohol
och olöslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-84-5
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00008395
InChI-nyckel OSIGJGFTADMDOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylanisole, 3-methoxytoluene, m-methylanisole, m-cresol methyl ether, m-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-3-methyl, anisole, m-methyl, methyl m-tolyl ether, m-cresyl methyl ether, methyl m-cresyl ether
PubChem CID 7530
IUPAC-namn 1-metoxi-3-metylbensen
LEDER COC1=CC=CC(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylanisole
Densitet 0.969
Kokpunkt 175°C to 176°C
Flampunkt 54°C (129°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.513
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3271
Beilstein 907023
Löslighetsinformation Soluble in alcohol and insoluble in water.
Formel vikt 122.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methylanisole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methylanisole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.