Läs mer
3-Methylbenzaldehyde, Mikromol™
Produktkod. 30052724
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30052724 100 mg
1 options
Produktkod. 30052724 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0586.06
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Methylbenzaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material m-Tolualdehyde
CAS 620-23-5
Analyt- eller komponentnamn m-Tolualdehyde
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H8 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Methylbenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C8H8O/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-6H,1H3
LEDER Cc1cccc(C=O)c1
IUPAC-namn 3-methylbenzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 120.15
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 120.0575 g/mol