Läs mer
3-metylbensamid, TRC
Produktkod. 30465767
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30465767 250 mg
1 options
Produktkod. 30465767 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM484840250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylbenzamide
CAS 618-47-3
Molekylformel C8H9NO
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9NO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H2,9,10)
LEDER CC1=CC(C(N)=O)=CC=C1
IUPAC-namn 3-metylbensamid
Molekylvikt (g/mol) 135.16
Formel vikt 135.0684