Läs mer
3-Methylbenzene-1,2-diamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10662265
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10662265 1 g Amber Glass Bottle 1g
10306894 10 g Amber Glass Bottle 10g
10366534 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10662265 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB07447DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 2687-25-4
Molekylformel C7H10N2
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00011589
InChI-nyckel AXNUJYHFQHQZBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diaminotoluene, toluene-2,3-diamine, 3-methyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 3-methyl, 3-methyl-1,2-phenylenediamine, 2,3-tolylenediamine, 2,3-toluylenediamine, 1,2-diamino-3-methylbenzene, 3-methyl-1,2-benzenediamine, 1-methyl-2,3-phenylenediamine
PubChem CID 17593
IUPAC-namn 3-methylbenzene-1,2-diamine
LEDER CC1=CC=CC(N)=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylbenzene-1, 2-diamine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Linjär formel CH3C6H3(NH2)2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 122.17
Procent renhet 97%