Läs mer
3-metylbensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11456206
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456206 1 g 1g
11466206 5 g 5g
11476206 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456206 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23025.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
CAS: 17933-03-8 | C7H9BO2 | 135,96 g/mol
Suzuki-kopplingsreaktioner
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17933-03-8
Molekylformel C7H9BO2
Molekylvikt (g/mol) 135.96
MDL-nummer MFCD00040198
InChI-nyckel BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tolylboronic acid, m-tolylboronic acid, 3-methylphenyl boronic acid, 3-methylbenzeneboronic acid, 3-methyl phenyl boronic acid, 3-tolyboronic acid, 3-methylphenyl boranediol, m-methylphenylboronic acid, m-tolyl boronic acid
PubChem CID 2733950
IUPAC-namn (3-metylfenyl)borsyra
LEDER CC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylbenzeneboronic acid
Smältpunkt ∼160°C to 162°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2935968
Formel vikt 135.96
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.