Läs mer
3-metylbensenkarboximidamidhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10783833
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10783833 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10039461 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10783833 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB08395DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 20680-59-5
Molekylformel C8H11ClN2
Molekylvikt (g/mol) 170.64
MDL-nummer MFCD02180878
InChI-nyckel QEAXZIMXYPAZAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride, 3-methylbenzimidamide hydrochloride, 3-methyl-benzamidine hydrochloride, 3-methylbenzene-1-carboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, 3-methyl-, monohydrochloride, m-toluamidine hydrochloride, 3-methylbenzamidine, hydrochloride, 3-methylbenzenecarboxamidine, chloride, 3-methylbenzenecarboximidamide hcl, 3-carbamimidoyltoluene hydrochloride
PubChem CID 2800701
IUPAC-namn 3-metylbensenkarboximidamid; hydroklorid
LEDER CC1=CC=CC(=C1)C(=N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylbenzenecarboximidamide hydrochloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3C6H4C(=NH)NH2·HCl
Kvantitet 1 g
Formel vikt 170.64
Procent renhet 97%