Läs mer
3-Methylbenzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylbenzenesulfonamide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10) |
| Formel vikt | 171.0354 |