Läs mer
3-Methylbenzenesulfonic Acid Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylbenzenesulfonic Acid Monohydrate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2 |
| Formel vikt | 190.023 |