Läs mer
3-Methylbenzenethiol, 95%
Produktkod. 11391056 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11391056 5 g Glass Bottle 5g
10280060 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391056 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 421270050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 108-40-7 | C7H8S | 124.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-40-7
Molekylformel C7H8S
Molekylvikt (g/mol) 124.20
MDL-nummer MFCD00004843
InChI-nyckel WRXOZRLZDJAYDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-thiocresol, m-toluenethiol, 3-methylthiophenol, 3-thiocresol, benzenethiol, 3-methyl, m-methylbenzenethiol, m-methylthiophenol, 3-mercaptotoluene, m-tolylmercaptan, m-mercaptotoluene
PubChem CID 7930
IUPAC-namn 3-methylbenzene-1-thiol
LEDER CC1=CC=CC(S)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylbenzenethiol
Namnnotering 97%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.0440g/mL, 1.044
Kokpunkt 77.0°C (10.0 mmHg)
Flampunkt 72°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel CH3C6H4SH
Brytningsindex 1.5742 to 1.5772
Kvantitet 5 g
Formel vikt 124.21
Procent renhet 95%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • m-Toluenethiol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.