Läs mer
3-metylbenzo[b]furan-2-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 11470137
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470137 5 g 5g
11460137 1 g 1g
11480137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21044.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 24673-56-1 | C10H8O3 | 176,171 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24673-56-1
Molekylformel C10H8O3
Molekylvikt (g/mol) 176.171
MDL-nummer MFCD00060511
InChI-nyckel YMZTUCZCQMQFMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl-benzofuran-2-carboxylic acid, 3-methylbenzo b furan-2-carboxylic acid, cambridge id 5100668, acmc-1cp97, 3-methylbenzofuran-2-carboxylicacid, 3-methylbenzofuran 2 carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 3-methyl
PubChem CID 600591
IUPAC-namn 3-metyl-l-bensofuran-2-karboxylsyra
LEDER CC1=C(OC2=CC=CC=C12)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Smältpunkt 192 °C till 197 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 132104
Formel vikt 176.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.