Läs mer
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-acetic acid, 97%
Produktkod. 11404177
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404177 0.5 g 0.5g
11484167 2.5 g 2.5g
11494167 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19620.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1505-52-8 | C11H10O2S | 206.259 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1505-52-8
Molekylformel C11H10O2S
Molekylvikt (g/mol) 206.259
MDL-nummer MFCD00052299
InChI-nyckel MFVMWBIORCNCNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-methylbenzo b thiophen-2-yl acetic acid, benzo b thiophene-2-acetic acid, 3-methyl, 3-methylbenzo b thiophene-2-acetic acid, 3-methylthianaphthene-2-acetic acid, 3-methyl-1-benzothiophen-2-yl acetic acid, 2-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl acetic acid, maybridge1_005368, 3-methyl thianaphthene-2acetic acid, 3-methylbenzo b-thiophene-2-acetic acid, benzo b thiophene-2-aceticacid,3-methyl
PubChem CID 2779867
IUPAC-namn 2-(3-metyl-l-bensotiofen-2-yl)ättiksyra
LEDER CC1=C(SC2=CC=CC=C12)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylbenzo[b]thiophene-2-acetic acid
Smältpunkt 148°C to 150°C
Kvantitet 0.5 g
Formel vikt 206.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.