Läs mer
3-Methylbenzo[b]thiophene, 98%
Produktkod. 11492428
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11492428 1 g 1g
11402438 5 g 5g
11412438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15772.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1455-18-1 | C9H8S | 148.22 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och
intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Notes
deltar i baskatalyserad Knoevenagel-kondensationsreaktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1455-18-1
Molekylformel C9H8S
Molekylvikt (g/mol) 148.22
MDL-nummer MFCD00040243
InChI-nyckel SEBRPHZZSLCDRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzo b thiophene, 3-methylbenzothiophene, 3-methylthianaphthene, benzo b thiophene, 3-methyl, 3-methylthioindene, benzothiophene, 3-methyl, 3-methyl-1-thiaindene, 3-methylbenzylthiophene, 3-methyl-benzo b thiophene
PubChem CID 73817
IUPAC-namn 3-metyl-l-bensotiofen
LEDER CC1=CSC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylbenzo[b]thiophene
Smältpunkt -40°C
Densitet 1.13
Kokpunkt 72°C to 74°C (2 mmHg)
Flampunkt 104°C (219°F)
Brytningsindex 1.624
Kvantitet 1 g
Beilstein 111282
Formel vikt 148.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.