Läs mer
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10580902 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10580902 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10580902 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 356360010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Namnnotering 98%
CAS 24673-56-1
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 192.0°C to 197.0°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C10H8O3
MDL-nummer MFCD00060511
Kvantitet 1 g
Synonym 3-methylbenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl-benzofuran-2-carboxylic acid, 3-methylbenzo b furan-2-carboxylic acid, cambridge id 5100668, acmc-1cp97, 3-methylbenzofuran-2-carboxylicacid, 3-methylbenzofuran 2 carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 3-methyl
InChI-nyckel YMZTUCZCQMQFMK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(OC2=CC=CC=C12)C(=O)O
IUPAC-namn 3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 176.171
PubChem CID 600591
Formel vikt 176.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder