Läs mer
3-Methylbenzofuran, 98%
Produktkod. 10190502 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10190502 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10190502 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 358530010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 21535-97-7 | C9H8O | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylbenzofuran
CAS 21535-97-7
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H8O
Brytningsindex 1.5535 to 1.5555
MDL-nummer MFCD00205641
Kvantitet 1 g
Synonym 3-methylbenzofuran, 3-methyl-benzofuran, benzofuran, 3-methyl, 3-methylbenzo b furan, acmc-209flj, #
InChI-nyckel ZRXHLJNBNWVNIM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=COC2=CC=CC=C12
IUPAC-namn 3-methyl-1-benzofuran
Molekylvikt (g/mol) 132.16
PubChem CID 88939
Formel vikt 132.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid