Läs mer
3-Methylbenzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15861561
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15861561 250 g 250g
1 options
Produktkod. 15861561 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8219020250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-04-7
Kvalitet Research
Molekylformel 3-(CH3)C6H4COOH
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Specifikationer
Smältpunkt 108°C to 111°C
Kokpunkt 263°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00002523
Kvantitet 250 g
Synonym 3-Methylbenzoic acid, m-Toluic acid, 3-Methylbenzoic acid