Läs mer
3-metylbensofenon, 98+%
Produktkod. 11404137
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404137 10 g 10g
11414137 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11404137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19568.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 643-65-2 | C14H12O | 196,25 g/mol
3-Metylbensofenon används som en farmaceutisk mellanprodukt eller Ketoprofen-mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-Methylbenzophenone används som en farmaceutisk mellanprodukt eller Ketoprofen-intermediärer.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 643-65-2
Molekylformel C14H12O
Molekylvikt (g/mol) 196.25
MDL-nummer MFCD00008535
InChI-nyckel URBLVRAVOIVZFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzophenone, 3-methyl-benzophenone, phenyl m-tolyl methanone, benzophenone, 3-methyl, 3-methylphenyl-phenylmethanone, methanone, 3-methylphenyl phenyl, 3-methylphenyl phenyl ketone, 3-benzoyltoluene, m-methylbenzophenone, zlchem 905
PubChem CID 69511
IUPAC-namn (3-metylfenyl)-fenylmetanon
LEDER CC1=CC=CC(=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylbenzophenone
Densitet 1.093
Kokpunkt 316°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.598
Kvantitet 10 g
Beilstein 2045488
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Formel vikt 196.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.