Läs mer
3-metylbensofenon, Mikromol™
Produktkod. 17922076
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17922076 100 mg
1 options
Produktkod. 17922076 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0001.13
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-metylbensofenon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylbenzophenone
CAS 643-65-2
Analyt- eller komponentnamn 3-Methylbenzophenone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H12 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Methylbenzophenone
InChI formel InChI=1S/C14H12O/c1-11-6-5-9-13(10-11)14(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3
LEDER Cc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn (3-metylfenyl)-fenylmetanon
Molekylvikt (g/mol) 196.24
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 196,0888 g/mol