Läs mer
3-metylbensofenon, TRC
Produktkod. 30474159
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30474159 100 mg
1 options
Produktkod. 30474159 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM454545100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylbenzophenone
CAS 643-65-2
Molekylformel C14 H12 O
Kvantitet 100 mg
Synonym 3-Methylbenzophenone, Methanone, (3-methylphenyl)phenyl-, Benzophenone, 3-methyl- (6CI,7CI,8CI), (3-Methylphenyl)phenylmethanone, 3-Benzoyltoluene, 3-Methylbenzophenone, Phenyl 3-tolyl ketone, Phenyl m-tolyl ketone, Phenyl(m-tolyl)methanone, m-Methylbenzophenone
InChI formel InChI=1S/C14H12O/c1-11-6-5-9-13(10-11)14(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3
LEDER Cc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn (3-metylfenyl)-fenylmetanon
Molekylvikt (g/mol) 196.24
Formel vikt 196.0888