Läs mer
3-metylbensylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11479896
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479896 25 g 25g
11489896 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479896 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20875.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 587-03-1
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.167
MDL-nummer MFCD00004646
InChI-nyckel JJCKHVUTVOPLBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzyl alcohol, 3-methylphenyl methanol, m-tolyl carbinol, m-tolylmethanol, benzenemethanol, 3-methyl, unii-ttg38p37u6, m-methylbenzyl alcohol, 3-methylbenzylalcohol, m-methyl benzyl alcohol, 3-methyl-benzenemethanol
PubChem CID 11476
ChEBI CHEBI:27995
IUPAC-namn (3-metylfenyl)metanol
LEDER CC1=CC(=CC=C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylbenzyl alcohol
Densitet 1.013
Kokpunkt 216°C to 217°C
Flampunkt 105°C (221°F)
Brytningsindex 1.534
Kvantitet 25 g
Beilstein 2324516
Formel vikt 122.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.