Läs mer
3-Methylbenzyl chloride, 98%
Produktkod. 11469692
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469692 25 g 25g
11479692 100 g 100g
11489692 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469692 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10784.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 620-19-9 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
3-metylbensylklorid används som en organisk lysdiod och som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-Methylbenzyl chloride används som en organisk lysdiod och som en mellanprodukt i organisk
syntes.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 620-19-9
Molekylformel C8H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 140.61
MDL-nummer MFCD00000909
InChI-nyckel LZBOHNCMCCSTJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methylbenzene, m-xylyl chloride, 3-methylbenzylchloride, alpha-chloro-m-xylene, m-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methyl-benzene, m-chloromethyl toluene, 3-chloromethyl toluene, benzene, 1-chloromethyl-3-methyl
PubChem CID 12102
IUPAC-namn 1-(klormetyl)-3-metylbensen
LEDER CC1=CC(=CC=C1)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylbenzyl chloride
Kokpunkt 195°C to 196°C
Flampunkt 75°C (167°F)
Odör Pungent
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2040357
Merck Index 14,10091
Formel vikt 140.61
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.