Läs mer
Alfa Aesar™ 3-Methylbenzyl mercaptan, 95%
Produktkod. 11328585
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328585 5 g 5g
11318585 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328585 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer L12043.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 25697-56-7
Molekylformel C8H10S
Molekylvikt (g/mol) 138.228
MDL-nummer MFCD00022075
InChI-nyckel PNAZUQUHTIOEHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylphenyl methanethiol, 3-methylbenzyl mercaptan, m-methylbenzyl mercaptan, 3-methylbenzenemethanethiol, m-methylbenzylmercaptan, acmc-1cq7k, 3-methyl-benzenemethanethiol, benzenemethanethiol,3-methyl, benzenemethanethiol, 3-methyl, 3-methylphenyl methane-1-thiol
PubChem CID 2801207
IUPAC-namn (3-methylphenyl)methanethiol
LEDER CC1=CC(=CC=C1)CS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylbenzyl mercaptan
Kokpunkt 102°C to 104°C (15 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2239962
Formel vikt 138.23
Procent renhet 95%