Läs mer
3-metylbensylamin, 98 %
Produktkod. 11311767
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11311767 5 g 5g
11301767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11311767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04922.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 100-81-2 | C8H11N | 121,183 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-81-2
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.183
MDL-nummer MFCD00008118
InChI-nyckel RGXUCUWVGKLACF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzylamine, m-tolylmethanamine, 3-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-methyl, m-methylbenzylamine, 1-3-methylphenyl methanamine, 3-methylbenzyl amine, alpha-amino-m-xylene, benzylamine, m-methyl, m-xylylamine
PubChem CID 66015
IUPAC-namn (3-metylfenyl)metanamin
LEDER CC1=CC(=CC=C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylbenzylamine
Densitet 0.96
Kokpunkt 203 °C till 205 °C
Flampunkt 80 °C (176 °F)
Brytningsindex 1.536
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 507474
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 121.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.