Läs mer
3-metylbut-2-enylformiat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10743063
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10743063 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10533222 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10743063 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RDP00092EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 68480-28-4
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.14
MDL-nummer MFCD00036614
InChI-nyckel ZCROFVOAWLRGFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym prenyl formate, 2-buten-1-ol, 3-methyl-, formate, unii-77xfk1mol6, 2-buten-1-ol, 3-methyl-, 1-formate, 3-methylbut-2-en-1-yl formate, 77xfk1mol6, formic acid, 3-methyl-2-butenyl ester, prenylformiat, 3-methyl but-2-enyl formate, 3-methyl-2-butenyl formate #
PubChem CID 110373
LEDER CC(C)=CCOC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylbut-2-enyl formate
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel (CH3)2C=CHCH2OCHO
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 3-metylbut-2-enylformiat
Formel vikt 114.14
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk