Läs mer
3-metylbut-2-enylformiat, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2699775
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10533222 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10743063 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10533222 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RDP00092DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 68480-28-4
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.14
MDL-nummer MFCD00036614
InChI-nyckel ZCROFVOAWLRGFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym prenyl formate, 2-buten-1-ol, 3-methyl-, formate, unii-77xfk1mol6, 2-buten-1-ol, 3-methyl-, 1-formate, 3-methylbut-2-en-1-yl formate, 77xfk1mol6, formic acid, 3-methyl-2-butenyl ester, prenylformiat, 3-methyl but-2-enyl formate, 3-methyl-2-butenyl formate #
PubChem CID 110373
LEDER CC(C)=CCOC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylbut-2-enyl formate
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel (CH3)2C=CHCH2OCHO
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 3-metylbut-2-en-1-yl-formiat
Formel vikt 114.14
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk